Print…
4-Iodophenylsulphur pentafluoride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0790-1G PC0790-5G PC0790-10G
APOSPC0790-1GEA 194 EUR
APOSPC0790-1G APOSPC0790-5G APOSPC0790-10G
4-Iodophenylsulphur pentafluoride
4-Iodophenylsulphur pentafluoride
Fórmula: C₆H₄F₅IS
Ponto de ebulição: 50 °C/0,75mmHg
Ponto de Fusão: 36 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03788514
Número CAS: 286947-68-0