Print…
(R)-(-)-ɑ-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (R)-(-)-1-Phenyl-2,2,2-trifluoroethanol, (R)-2,2,2-Trifluoro-1-phenylethanol
PC0788-1G PC0788-5G
APOSPC0788-1GEA 355 EUR
APOSPC0788-1G APOSPC0788-5G
(R)-(-)-ɑ-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol
(R)-(-)-alpha-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol
Fórmula: C₈H₇F₃O
Ponto de ebulição: 98…99 °C/17mmHg
Ponto de Fusão: 25 °C
Densidade: 1,3 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 87 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00077844
Número CAS: 10531-50-7