Print…
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)cinnamic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-(2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl)acrylic acid
PC0783-10G PC0783-5G PC0783-1G
APOSPC0783-10GEA 186 EUR
APOSPC0783-10G APOSPC0783-5G APOSPC0783-1G
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)cinnamic acid 98%
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Fórmula: C₁₀H₆F₄O₂
Peso Molecular: 234.1500 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00236292
Número CAS: 262608-88-8