Print…
4-(Pentafluorothio)aniline 98+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-Aminophenylsulphur pentafluoride
PC0780-1G PC0780-5G PC0780-25G
APOSPC0780-1GEA 50.9 EUR
APOSPC0780-1G APOSPC0780-5G APOSPC0780-25G
4-(Pentafluorothio)aniline 98+%
4-(Pentafluorothio)aniline
Fórmula: C₆H₆F₅NS
Ponto de Fusão: 64…67 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01076203
Número CAS: 2993-24-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III