Print…
3-(Pentafluorothio)aniline 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-Aminophenylsulphurpentafluoride, 3-Aminophenylsulphur pentafluoride
PC0779-1G PC0779-25G PC0779-5G
APOSPC0779-1GEA 799 EUR
APOSPC0779-1G APOSPC0779-25G APOSPC0779-5G
3-(Pentafluorothio)aniline 97%
3-(Pentafluorothio)aniline
Fórmula: C₆H₆F₅NS
Ponto de ebulição: 87 °C/3,2mmHg
Ponto de Fusão: 35 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00674199
Número CAS: 2993-22-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III