Print…
2-Chloro-5-fluorobenzaldehyde 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0777-25G PC0777-5G
APOSPC0777-25GEA 0 EUR
APOSPC0777-25G APOSPC0777-5G
2-Chloro-5-fluorobenzaldehyde 95%
2-Chloro-5-fluorobenzaldehyde
Fórmula: C₇H₄ClFO
Ponto de Fusão: 48 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03788511
Número CAS: 84194-30-9