Print…
4-Fluoro-m-toluonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0774-10G PC0774-50G
APOSPC0774-10GEA 58.2 EUR
APOSPC0774-10G APOSPC0774-50G
4-Fluoro-m-toluonitrile 98%
4-Fluoro-m-toluonitrile
Fórmula: C₈H₆FN
Ponto de Fusão: 53…56 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03788510
Número CAS: 185147-08-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III