Print…
(S)-(+)-ɑ-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (S)-2,2,2-Trifluoro-1-phenylethanol, (S)-(+)-1-Phenyl-2,2,2-trifluoroethanol
PC0769-1G PC0769-500MG PC0769-250MG
APOSPC0769-1GEA 63.8 EUR
APOSPC0769-1G APOSPC0769-500MG APOSPC0769-250MG
(S)-(+)-ɑ-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol 99%
(S)-(+)-alpha-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol
Fórmula: C₈H₇F₃O
Ponto de ebulição: 73…76 °C
Densidade: 1,3 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 84 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00077845
Número CAS: 340-06-7