Print…
3,4-Difluorophenylboronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3,4-Difluorobenzeneboronic acid, (3,4-Difluorophenyl)metaboric acid, (3,4-Difluorophenyl)boronic acid, Dihydroxy(3,4-difluorophenyl)borane
PC0760-100G PC0760-25G PC0760-500G
APOSPC0760-100GEA 85.7 EUR
APOSPC0760-100G APOSPC0760-25G APOSPC0760-500G
3,4-Difluorophenylboronic acid 98%
3,4-Difluorophenylboronic acid
Fórmula: C₆H₅BF₂O₂
Peso Molecular: 157.91 g/mol
Ponto de Fusão: 305…310 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00807405
Número CAS: 168267-41-2