Print…
4-Bromo-2,6-difluorobenzoyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC0738-1G PC0738-5G
APOSPC0738-1GEA 132 EUR
APOSPC0738-1G APOSPC0738-5G
4-Bromo-2,6-difluorobenzoyl chloride
4-Bromo-2,6-difluorobenzoyl chloride
Fórmula: C₇H₂BrClF₂O
Ponto de ebulição: 222…223 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094086
Número CAS: 497181-19-8
UN: 3265
ADR: 8,II