Print…
4-Bromo-2,6-difluorobenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0737-100G PC0737-5G PC0737-25G
APOSPC0737-100GEA 210 EUR
APOSPC0737-100G APOSPC0737-5G APOSPC0737-25G
4-Bromo-2,6-difluorobenzoic acid
4-Bromo-2,6-difluorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₃BrF₂O₂
Ponto de Fusão: 198…204 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094085
Número CAS: 183065-68-1