Print…
Pyridinium fluorochromate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC0727-25G PC0727-5G
APOSPC0727-25GEA 154 EUR
APOSPC0727-25G APOSPC0727-5G
Pyridinium fluorochromate 98%
Pyridinium fluorochromate
Fórmula: C₅H₆CrFNO₃
Ponto de Fusão: 165 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00151617
Número CAS: 83042-08-4
UN: 1479
ADR: 5.1,II