Print…
4-(4-Fluorophenyl)butyric acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-(4-Fluorophenyl)butyric Acid
PC0715-5G PC0715-1G
APOSPC0715-5GEA 270 EUR
APOSPC0715-5G APOSPC0715-1G
4-(4-Fluorophenyl)butyric acid 98%
4-(4-Fluorophenyl)butyric acid
Fórmula: C₁₀H₁₁FO₂
Peso Molecular: 182.2 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03788503
Número CAS: 589-06-0