Print…
4'-(2-Fluorophenyl)propiophenone 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0701-10G PC0701-1G
APOSPC0701-10GEA 168 EUR
APOSPC0701-10G APOSPC0701-1G
4'-(2-Fluorophenyl)propiophenone 97%
4'-(2-Fluorophenyl)propiophenone
Fórmula: C₁₅H₁₃FO
Ponto de Fusão: 76…77 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00236612
Número CAS: 37989-92-7