Print…
4-(Trifluoromethyl)anilinium chloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-Aminobenzotrifluoride HCl, 4-Aminobenzotrifluoride hydrochloride, α,α,α-Trifluoro-p-toluidine HCl, α,α,α-Trifluoro-p-toluidine hydrochloride, 4-(Trifluoromethyl)aniline hydrochloride
PC0695-25G PC0695-5G
APOSPC0695-25GEA 342 EUR
APOSPC0695-25G APOSPC0695-5G
4-(Trifluoromethyl)anilinium chloride 97%
4-(Trifluoromethyl)anilinium chloride
Fórmula: C₇H₇ClF₃N
Peso Molecular: 197,59
Ponto de Fusão: 200 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00007897
Número CAS: 90774-69-9
EINECS: 292-679-7
UN: 2811
ADR: 6.1 III