Print…
4,4-Difluorocyclohexanecarboxylic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0688-25G PC0688-5G PC0688-100G
APOSPC0688-25GEA 122 EUR
APOSPC0688-25G APOSPC0688-5G APOSPC0688-100G
4,4-Difluorocyclohexanecarboxylic acid 98%
4,4-Difluorocyclohexanecarboxylic acid
Fórmula: C₇H₁₀F₂O₂
Ponto de Fusão: 103…107 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03788493
Número CAS: 122665-97-8