Print…
4-(Difluoromethoxy)benzoyl chloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC0681-1G PC0681-5G
APOSPC0681-1GEA 125 EUR
APOSPC0681-1G APOSPC0681-5G
4-(Difluoromethoxy)benzoyl chloride 97%
4-(Difluoromethoxy)benzoyl chloride
Fórmula: C₈H₅ClF₂O₂
Peso Molecular: 206.58 g/mol
Ponto de ebulição: 116…118 °C/15mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00833410
Número CAS: 57320-63-5
UN: 3265
ADR: 8 III