Print…
2-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (2-Trifluoromethyl)phenylboronic acid, (2-(Trifluoromethyl)phenyl)metaboric acid, Dihydroxy(2-(trifluoromethyl)phenyl)borane, 2-(Trifluoromethyl)benzeneboronic acid
PC0677-100G PC0677-25G PC0677-5G
APOSPC0677-100GEA 130 EUR
APOSPC0677-100G APOSPC0677-25G APOSPC0677-5G
2-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
2-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid
Fórmula: C₇H₆BF₃O₂
Peso Molecular: 189.93 g/mol
Ponto de Fusão: 108…114 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00236059
Número CAS: 1423-27-4