Print…
1-Bromo-2-fluoro-4-iodobenzene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0670-500G PC0670-100G PC0670-1KG
APOSPC0670-500GEA 221 EUR
APOSPC0670-500G APOSPC0670-100G APOSPC0670-1KG
1-Bromo-2-fluoro-4-iodobenzene 98%
1-Bromo-2-fluoro-4-iodobenzene
Fórmula: C₆H₃BrFI
Ponto de ebulição: 80 °C/2,5mmHg
Ponto de Fusão: 34…38 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00042577
Número CAS: 136434-77-0