Print…
4-Fluoro-D-phenylalanine
Fornecedor: Apollo Scientific
PC0660-25G PC0660-5G
APOSPC0660-25GEA 0 EUR
APOSPC0660-25G APOSPC0660-5G
4-Fluoro-D-phenylalanine
4-Fluoro-D-phenylalanine
Fórmula: C₉H₁₀FNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00063063
Número CAS: 18125-46-7