Print…
Ethyl-4-hydroxy-6-(trifluoromethyl)quinoline-3-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0654-1G PC0654-5G
APOSPC0654-1GEA 109 EUR
APOSPC0654-1G APOSPC0654-5G
Ethyl-4-hydroxy-6-(trifluoromethyl)quinoline-3-carboxylate
Ethyl-4-hydroxy-6-(trifluoromethyl)quinoline-3-carboxylate
Fórmula: C₁₃H₁₀F₃NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00173369
Número CAS: 26893-12-9