Print…
7-Fluoroquinaldine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 7-Fluoro-2-methylquinoline
PC0635-5G PC0635-10G
APOSPC0635-5GEA 72.5 EUR
APOSPC0635-5G APOSPC0635-10G
7-Fluoroquinaldine
7-Fluoroquinaldine
Fórmula: C₁₀H₈FN
Ponto de ebulição: 120 °C/15mmHg
Ponto de Fusão: 47…51 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02683029
Número CAS: 1128-74-1