Print…
1-Chloro-2-fluoro-3-nitrobenzene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC063-5G PC063-25G PC063-1G
APOSPC063-5GEA 16.1 EUR
APOSPC063-5G APOSPC063-25G APOSPC063-1G
1-Chloro-2-fluoro-3-nitrobenzene 98%
1-Chloro-2-fluoro-3-nitrobenzene
Fórmula: C₆H₃ClFNO₂
Ponto de ebulição: 106 °C/5mmHg
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00069417
Número CAS: 2106-49-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III