Print…
(S)-(-)-4-Fluoro-α-methylbenzylamine
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: (S)-1-(4-Fluorophenyl)ethanamine, (S)-(-)-1-(4-Fluorophenyl)ethylamine
PC0613-25G PC0613-5G
APOSPC0613-25GEA 603 EUR
APOSPC0613-25G APOSPC0613-5G
(S)-(-)-4-Fluoro-α-methylbenzylamine
(S)-(-)-4-Fluoro-α-methylbenzylamine
Fórmula: C₈H₁₀FN
Ponto de ebulição: 76 °C/22mmHg
Ponto de Fusão: –30 °C
Densidade: 1,03 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03092999
Número CAS: 66399-30-2
UN: 2735
ADR: 8,II