Print…
(R)-(+)-4-Fluoro-α-methylbenzyl alcohol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (R)-1-(4-Fluorophenyl)ethanol
PC0609-1G PC0609-250MG PC0609-5G
APOSPC0609-1GEA 198 EUR
APOSPC0609-1G APOSPC0609-250MG APOSPC0609-5G
(R)-(+)-4-Fluoro-α-methylbenzyl alcohol 97%
(R)-(+)-4-Fluoro-α-methylbenzyl alcohol
Fórmula: C₈H₉FO
Peso Molecular: 140.16 g/mol
Ponto de ebulição: 90…92 °C/6.75mmHg
Densidade: 1.109 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 91 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03092997
Número CAS: 101219-68-5