Print…
2'-Hydroxy-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0592-250MG PC0592-1G
APOSPC0592-250MGEA 21.9 EUR
APOSPC0592-250MG APOSPC0592-1G
2'-Hydroxy-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone
2'-Hydroxy-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Fórmula: C₉H₇F₃O₃
Ponto de Fusão: 28…31 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01091002
Número CAS: 146575-64-6