Print…
2,3,5,6-Tetrafluoro-p-xylene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC0582-1G PC0582-250MG
APOSPC0582-1GEA 0 EUR
APOSPC0582-1G APOSPC0582-250MG
2,3,5,6-Tetrafluoro-p-xylene 98%
2,3,5,6-Tetrafluoro-p-xylene
Fórmula: C₈H₆F₄
Ponto de ebulição: 143…144 °C
Ponto de Fusão: 35…37 °C
Ponto de Inflamação: 47 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012231
Número CAS: 703-87-7
UN: 1325
ADR: 4.1,III