(R)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
(R)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethyl Alcohol, (R)-3,5-Bis(trifluoromethyl)-alpha-methylbenzyl Alcohol, (R)-1-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)ethanol
PC0580-25G
PC0580-5G
PC0580-1G
APOSPC0580-25GEA
91.6
EUR
APOSPC0580-25G
APOSPC0580-5G
APOSPC0580-1G
(R)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol
(R)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol
Fórmula:
C₁₀H₈F₆O Peso Molecular: 258.16 g/mol Ponto de Fusão: 53…58 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD03093010 Número CAS: 127852-28-2 |