Print…
2-Chloro-4-fluoro-5-methylaniline 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0576-1G PC0576-5G PC0576-10G
APOSPC0576-1GEA 21.9 EUR
APOSPC0576-1G APOSPC0576-5G APOSPC0576-10G
2-Chloro-4-fluoro-5-methylaniline 99%
2-Chloro-4-fluoro-5-methylaniline
Fórmula: C₇H₇ClFN
Ponto de Fusão: 70…73 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00055369
Número CAS: 124185-35-9