Print…
Bis(trifluoromethanesulphonyl)imide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC0574-25G PC0574-100G
APOSPC0574-25GEA 0 EUR
APOSPC0574-25G APOSPC0574-100G
Bis(trifluoromethanesulphonyl)imide 98%
Bis(trifluoromethanesulphonyl)imide
Fórmula: C₂HF₆NO₄S₂
Ponto de ebulição: 90…91 °C
Ponto de Fusão: 46…57 °C
Densidade: 1,36 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00214154
Número CAS: 82113-65-3
UN: 3261
ADR: 8,I