Print…
Tris(perfluorobutyl)amine Mass spectrometry
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Perfluorotri-n-butylamine, Heptacosafluorotri-n-butylamine, Perfluorotributylamine, FC-43, Heptacosafluorotributylamine, PFTBA, Tris(nonafluorobutyl)amine
PC0568-10X5G PC0568-5G PC0568-5X5G
APOSPC0568-10X5GEA 114 EUR
APOSPC0568-10X5G APOSPC0568-5G APOSPC0568-5X5G
Tris(perfluorobutyl)amine Mass spectrometry
Tris(perfluorobutyl)amine
Fórmula: C₁₂F₂₇N
Peso Molecular: 671.1 g/mol
Ponto de ebulição: 178…180 °C
Ponto de Fusão: -55
Densidade: 1.88 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000436
Número CAS: 311-89-7
EINECS: 206-223-1