Print…
3,3-Dichloro-1,1,1-trifluoroacetone hydrate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0565-100G PC0565-25G
APOSPC0565-100GEA 656 EUR
APOSPC0565-100G APOSPC0565-25G
3,3-Dichloro-1,1,1-trifluoroacetone hydrate
3,3-Dichloro-1,1,1-trifluoroacetone hydrate
Fórmula: C₃H₃Cl₂F₃O₂
Ponto de ebulição: 103 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04038304
Número CAS: 1049731-87-4