Print…
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-4-carboxaldehyde 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0563-1G PC0563-5G PC0563-10G
APOSPC0563-1GEA 24.8 EUR
APOSPC0563-1G APOSPC0563-5G APOSPC0563-10G
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-4-carboxaldehyde 97%
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-4-carboxaldehyde
Fórmula: C₈H₄F₂O₃
Ponto de ebulição: 62…64 °C
Ponto de Inflamação: 91,1 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00792419
Número CAS: 119895-68-0