Print…
2,2,3,3-Tetrafluoropropyl trifluoroacetate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0561-100G PC0561-25G PC0561-5G
APOSPC0561-100GEA 940 EUR
APOSPC0561-100G APOSPC0561-25G APOSPC0561-5G
2,2,3,3-Tetrafluoropropyl trifluoroacetate 97%
2,2,3,3-Tetrafluoropropyl trifluoroacetate
Fórmula: C₅H₃F₇O₂
Ponto de ebulição: 90…93 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00516928
Número CAS: 107551-72-4