Print…
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0558-25G PC0558-5G PC0558-100G
APOSPC0558-25GEA 84.1 EUR
APOSPC0558-25G APOSPC0558-5G APOSPC0558-100G
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Fórmula: C₈H₄ClF₃O
Ponto de Inflamação: 86 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03092987
Número CAS: 320-43-4