Print…
3-NTF-BOA, 5-carboxy-2-(trifluoromethyl)nitrobenzene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
PC0553-25G PC0553-5G
APOSPC0553-25GEA 168 EUR
APOSPC0553-25G APOSPC0553-5G
3-NTF-BOA, 5-carboxy-2-(trifluoromethyl)nitrobenzene 97%
3-NTF-BOA, 5-carboxy-2-(trifluoromethyl)nitrobenzene
Fórmula: C₈H₄F₃NO₄
Peso Molecular: 235.12 g/mol
Ponto de Fusão: 169 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00274359
Número CAS: 116965-16-3