Print…
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0540-25G PC0540-5G PC0540-100G
APOSPC0540-25GEA 0 EUR
APOSPC0540-25G APOSPC0540-5G APOSPC0540-100G
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Fórmula: C₈H₅BF₆O₂
Ponto de Fusão: 217…221 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00051850
Número CAS: 73852-19-4