Print…
(3-Chloro-5-fluorophenyl)acetic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(3-Chloro-5-fluorophenyl)acetic acid
PC0538-1G PC0538-25G PC0538-5G PC0538-100G PC0538-500G
APOSPC0538-1GEA 21.9 EUR
APOSPC0538-1G APOSPC0538-25G APOSPC0538-5G APOSPC0538-100G APOSPC0538-500G
(3-Chloro-5-fluorophenyl)acetic acid
(3-Chloro-5-fluorophenyl)acetic acid
Fórmula: (C₆H₃ClF)CH₂COOH
Peso Molecular: 188.59 g/mol
Ponto de Fusão: 82…85 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03788475
Número CAS: 202001-00-1