Print…
2,6-Difluoroanisole 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0537-10G PC0537-25G PC0537-100G
APOSPC0537-10GEA 75.4 EUR
APOSPC0537-10G APOSPC0537-25G APOSPC0537-100G
2,6-Difluoroanisole 98%
2,6-Difluoroanisole
Fórmula: C₇H₆F₂O
Ponto de ebulição: 70…72 °C/56mmHg
Densidade: 1,221 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 42 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00142846
Número CAS: 437-82-1
UN: 1993
ADR: 3,III