Print…
3,4,5-Trifluoro-DL-phenylglycine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Amino-2-(3,4,5-trifluorophenyl)acetic acid, H-DL-Phg(3,4,5-TriF)-OH
PC0533-1G PC0533-250MG PC0533-5G
APOSPC0533-1GEA 43.5 EUR
APOSPC0533-1G APOSPC0533-250MG APOSPC0533-5G
3,4,5-Trifluoro-DL-phenylglycine
3,4,5-Trifluoro-DL-phenylglycine
Fórmula: C₈H₆F₃NO₂
Peso Molecular: 205.14 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631415
Número CAS: 261952-27-6