Print…
3,4,5-Trifluoro-DL-phenylalanine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Amino-3-(3,4,5-trifluorophenyl)propanoic acid, H-DL-Phe(3,4,5-TriF)-OH
PC0531-1G PC0531-5G PC0531-10G
APOSPC0531-1GEA 58 EUR
APOSPC0531-1G APOSPC0531-5G APOSPC0531-10G
3,4,5-Trifluoro-DL-phenylalanine
3,4,5-Trifluoro-DL-phenylalanine
Fórmula: C₉H₈F₃NO₂
Peso Molecular: 219.16 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631414
Número CAS: 261952-26-5