Print…
4-((Trifluoromethyl)thio)benzoyl chloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC0524-1G PC0524-5G PC0524-10G
APOSPC0524-1GEA 21.9 EUR
APOSPC0524-1G APOSPC0524-5G APOSPC0524-10G
4-((Trifluoromethyl)thio)benzoyl chloride 97%
4-((Trifluoromethyl)thio)benzoyl chloride
Fórmula: C₈H₄ClF₃OS
Peso Molecular: 240.63 g/mol
Ponto de ebulição: 229…230 °C
Densidade: 1.445 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 47.2 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631632
Número CAS: 330-14-3
UN: 2920
ADR: 8+3 II