Print…
4-(Trifluoromethylsulphonyl)benzonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0520-5G PC0520-1G
APOSPC0520-5GEA 217 EUR
APOSPC0520-5G APOSPC0520-1G
4-(Trifluoromethylsulphonyl)benzonitrile
4-(Trifluoromethylsulphonyl)benzonitrile
Fórmula: C₈H₄F₃NO₂S
Peso Molecular: 235.18 g/mol
Ponto de Fusão: 87…94 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631631
Número CAS: 312-21-0
UN: 3439
ADR: 6.1 III