Print…
4-(Trifluoromethoxy)-DL-phenylglycine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Amino-2-(4-(trifluoromethoxy)phenyl)acetic acid
PC0518-250MG PC0518-5G PC0518-100MG
APOSPC0518-250MGEA 58 EUR
APOSPC0518-250MG APOSPC0518-5G APOSPC0518-100MG
4-(Trifluoromethoxy)-DL-phenylglycine
4-(Trifluoromethoxy)-DL-phenylglycine
Fórmula: C₉H₈F₃NO₃
Peso Molecular: 235.16 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631461
Número CAS: 261952-24-3