Print…
3-(Trifluoromethoxy)-Dl-Phenylglycine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0517-1G PC0517-5G PC0517-250MG
APOSPC0517-1GEA 192 EUR
APOSPC0517-1G APOSPC0517-5G APOSPC0517-250MG
3-(Trifluoromethoxy)-Dl-Phenylglycine
3-(Trifluoromethoxy)-DL-phenylglycine
Fórmula: C₉H₈F₃NO₃
Peso Molecular: 235.16 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631460
Número CAS: 261952-23-2