Print…
3-(Trifluoromethoxy)anisole 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzene
PC0516-25G PC0516-5G
APOSPC0516-25GEA 130 EUR
APOSPC0516-25G APOSPC0516-5G
3-(Trifluoromethoxy)anisole 98%
3-(Trifluoromethoxy)anisole
Fórmula: C₈H₇F₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631504
Número CAS: 142738-94-1