Print…
2-(Trifluoromethoxy)anisole 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzene, 2-Trifluoromethoxyanisole
PC0515-1G PC0515-5G PC0515-25G
APOSPC0515-1GEA 21.9 EUR
APOSPC0515-1G APOSPC0515-5G APOSPC0515-25G
2-(Trifluoromethoxy)anisole 97%
2-(Trifluoromethoxy)anisole
Fórmula: C₈H₇F₃O₂
Ponto de ebulição: 69…70 °C/10mmHg
Ponto de Inflamação: 47 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 261952-22-1
UN: 1993
ADR: 3,III