Print…
3,4,5-Trifluoroanisol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1,2,3-Trifluoro-5-methoxybenzene, Trifluoro-3,4,5-anisole, 1-Methoxy-3,4,5-trifluorobenzene
PC0513-10G PC0513-5G PC0513-25G
APOSPC0513-10GEA 127 EUR
APOSPC0513-10G APOSPC0513-5G APOSPC0513-25G
3,4,5-Trifluoroanisol
3,4,5-Trifluoroanisol
Fórmula: C₇H₅F₃O
Peso Molecular: 162.11 g/mol
Ponto de ebulição: 39 °C/1mmHg
Ponto de Inflamação: 52 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631451
Número CAS: 203245-17-4
UN: 3271
ADR: 3 III