Print…
2,4,6-Trifluoroanisole 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC0511-10G PC0511-5G PC0511-1G
APOSPC0511-10GEA 0 EUR
APOSPC0511-10G APOSPC0511-5G APOSPC0511-1G
2,4,6-Trifluoroanisole 98%
2,4,6-Trifluoroanisole
Fórmula: C₇H₅F₃O
Ponto de Inflamação: 35 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631502
Número CAS: 219998-30-8
UN: 3271
ADR: 3,III