Print…
2,3,6-Trifluoroanisole 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC0510-1G PC0510-250MG
APOSPC0510-1GEA 24.8 EUR
APOSPC0510-1G APOSPC0510-250MG
2,3,6-Trifluoroanisole 98%
2,3,6-Trifluoroanisole
Fórmula: C₇H₅F₃O
Ponto de ebulição: 146 °C
Ponto de Inflamação: 45 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631501
Número CAS: 4920-34-7
UN: 3271
ADR: 3,III